Key Documents
400777
Sigma-Aldrich
Nickel(II) iodide
powder
Sinônimo(s):
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
About This Item
Fórmula linear:
NiI2
Número CAS:
Peso molecular:
312.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
Nível de qualidade
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
pf
797 °C (lit.)
densidade
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Machrouhi, F. Namy, J-L.
Tetrahedron Letters, 40, 1315-1315 (1999)