Documentos Principais
336149
Sigma-Aldrich
Rubidium bromide
99.6% trace metals basis
Sinônimo(s):
Rubidium monobromide
About This Item
Fórmula linear:
RbBr
Número CAS:
Peso molecular:
165.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.6% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Rb+]
InChI
1S/BrH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5