Documentos Principais
289310
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
99% (trace metals analysis)
Sinônimo(s):
Carbonic acid dirubidium, Dirubidium carboxide
About This Item
Fórmula linear:
Rb2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
230.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99% (trace metals analysis)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Rubidium carbonate can be used:
  • As a strong n-dopant to fabricate quantum-dot light-emitting diodes. The addition of rubidium carbonate enhances the thermal stability of Mg-doped ZnO electron transport layer.
  • As a precursor to prepare rubidium-promoted iron catalyst for Fischer–Tropsch synthesis.
  • As a strong base for the cross-coupling reaction between organobismuthines and aryl or heteroaryl halides to synthesize triarylbismuthines.
  • To prepare rubidium borosilicate glasses.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5