472018
Strontium carbonate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Strontium carbonate (SrCO), Strontium monocarbonate 3, Strontium(II) carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Fabricate ceramic composites for n-type thermoelectrics such as SrTiO3–TiO2.
- Prepare SrCO3/SrO systems for thermochemical energy storage application.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.