203882
Nickel(II) oxide
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Nickel monoxide, Nickelous oxide
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
composição
NiO
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
green
densidade
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
chave InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- non-enzymatic glucose sensor
- hydrogen production
- dye-sensitized solar cells (DSSCs)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
740136-1G | 4061826645055 |
203882-20G | 4061838766465 |
203882-100G | 4061838766458 |