921602
Nickel oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 1.3 cP
Sinônimo(s):
NiO dispersion, NiO ink, Nickel oxide dispersion
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
suspension
Nível de qualidade
concentração
2.5 wt. %
viscosidade
1.3 cP
densidade
0.8 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
chave InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn (50W, 1min/100mL) or bath (5min/100mL). Optionally filter through 0.45μm PP or PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited films at 80°C - 120°C.
- Thickness optimization may be necessary.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
56.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
13.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
921602-10ML | 4065266540963 |