793353
Tungsten oxide (WO3-x) nanoparticle ink
Sinônimo(s):
Avantama P-10, Nanograde P-10, Tungsten oxide nanoparticle dispersion, Tungsten oxide suspension, WO3 dispersion, WO3 ink
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
Nível de qualidade
concentração
2.5 wt. % in 2-propanol
tamanho de partícula
<50 nm (BET)
densidade
0.7992 g/mL at 25 °C
Descrição geral
Annealing temperature <100°C.
Aplicação
Outras notas
Working conditions: Application and film drying under nitrogen (or low humidity)
Post-treatment: Annealing of deposited WO3-x films at 80°C - 120°C
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.