793361
Zinc oxide nanoparticle ink
Sinônimo(s):
Avantama N-10, Nanograde N-10, Zinc oxide suspension, ZnO dispersion, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink
About This Item
Produtos recomendados
forma
dispersion
Nível de qualidade
concentração
2.5 wt. % (crystalline ZnO in 2-propanol)
cor
translucent yellowish
tamanho de partícula
10-15 nm
densidade
0.800 g/mL at 25 °C
Descrição geral
Aplicação
Annealing temperature <100°C.
Outras notas
Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80°C - 120°C
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.