921599
ZnO nanoparticle ink solution
2.5 wt. %, viscosity 2.8 cP , work function 4.3 eV
Sinônimo(s):
Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED, Zinc oxide ink, Zinc oxide nanoparticle dispersion
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
suspension
Nível de qualidade
concentração
2.5 wt. %
função de trabalho
4.3 eV
viscosidade
2.8 cP
InChI
1S/O.Zn
chave InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Annealing temperature 80-120 °C.
Nota de preparo
- Storage: In dark at room temperature
- Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80-120 °C
- Thickness optimization may be necessary
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
83.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
28.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)