901091
Zinc oxide ink for inkjet printing
Sinônimo(s):
Helios′Ink H-SZ01034 semiconductive ink, Zinc oxide dispersion, Zinc oxide suspension, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Conductivity: 10-8-10-7 S/cm (before illumination) and 10-4-10-3 S/cm (under illumination with UV light)
Valence band: 7.9 ± 0.1 eV
Work function: 4.0 ± 0.1 eV
Nível de qualidade
Formulário
liquid (dispersion)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
slightly yellow to clear
tensão superficial
29 mN/m±5 mN/m
viscosidade
10.5 mPa.s±3.0 mPa.s(20 °C)
capacidade
≥0.9 % loading (Nanoparticles loading)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Características e benefícios
- Easy deposition under atmospheric conditions (temperature and pressure).
- Good optical performances (visible light transmission >90%).
- Non CMR ink.
- Compatible with ITO layer and Ag NWs layer.
- Compatible with most flexible substrates.
- Low drying temperature making printing onto flexible substrates possible.
- Thin layers are obtained (20 nm) with low roughness (RMS = 3±1 nm).
Nota de preparo
- Can be homogenized for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
- Filtration on a 0.45 μm PTFE filter syringe to avoid any nozzles clogging.
- Drying conditions: Oven, IR oven, vacuum oven.
- Clean-up solution: Ethanol/Acetone.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?