901410
Hexagonal boron nitride ink
for inkjet printing
Sinônimo(s):
Hexagonal boron nitride dispersion, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, hBN dispersion, hBN inkjet printable ink
Formulário
dispersion
composição
Solid content, 4.4-6.4%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white
tamanho de partícula
≤0.3 μm
tensão superficial
30-35 dyn/cm
viscosidade
6-15 cP (shear viscosity at 1000 s-1, 25 °C)
p.e.
213-218 °C (Terpineol)
densidade
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
chave InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
115.7 °F
Ponto de fulgor (°C)
46.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.