901187
Molybdenum disulfide ink for inkjet printing
Sinônimo(s):
Molybdenum disulfide dispersion, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Resistivity: 10-100 kΩcm (thermally annealed 400 °C for 3 hours in Ar/H2 environment, film thickness >150 nm)
Nível de qualidade
Formulário
dispersion
composição
Solid content, 3.0-3.85%
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
green
tamanho de partícula
≤0.4 μm
tensão superficial
30-35 dyn/cm
viscosidade
4-11 mPa.s(25 °C) (shear viscoisty at 1000 s-1, 25 °C)
p.e.
213-218 °C (Terpineol)
densidade
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Mo]=S=S
InChI
1S/Mo.S2/c;1-2
chave InChI
IZCXEXNUAYYFRY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901187-5ML | 4061835532148 |