900151
Molybdenum oxide nanoparticle ink
Sinônimo(s):
MoO3 Dispersion, MoO3 ink, MoO3 nanoparticle ink, MoO3 suspension
About This Item
Produtos recomendados
forma
dispersion
Nível de qualidade
composição
Solid content, 2.3-2.7 wt. % (crystalline MoO3 in ethanol)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
10-40 nm
viscosidade
1-3 cP
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
Descrição geral
Aplicação
Atenção
- Store in a dark at room temperature.
- Prior to application: shake then ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter.
- Post-treatment: use plasma cleaning of dry films for removal of organic dispersant.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Shinar (Iowa State University, USA) summarizes the developments of a variety of sensor configurations based on organic and hybrid electronics, as low-cost, disposable, non-invasive, wearable bioelectronics for healthcare.
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.