775703
Molybdenum(VI) oxide
nanopowder, 100 nm (TEM), 99.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
Molybdenum trioxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.5% trace metals basis
Formulário
nanopowder
tamanho de partícula
100 nm (TEM)
pf
795 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
chave InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.