Documentos Principais
634611
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dineodymium trioxide, Neodymia, Neodymium sesquioxide
About This Item
Fórmula linear:
Nd2O3
Número CAS:
Peso molecular:
336.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
nanopowder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: neodymium
tamanho de partícula
<100 nm (BET)
densidade
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
chave InChI
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Magnetic materials permeate numerous daily activities in our lives. They are essential components of a diversity of products including hard drives that reliably store information on our computers, decorative magnets that keep the shopping list attached to the refrigerator door, electric bicycles that speed our commute to work, as well as wind turbines for conversion of wind energy to electrical power.