203181
Dysprosium(III) oxide
≥99.99% trace metals basis
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: dysprosium
densidade
7.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Dy]O[Dy]=O
InChI
1S/2Dy.3O
chave InChI
NLQFUUYNQFMIJW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
203181-25G | 4061838138064 |
203181-5G | 4061838765734 |