H9750
Holmium(III) oxide
≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3)
Sinônimo(s):
Rare earth
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: holmium
pf
2330 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
chave InChI
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A starting material to prepare Ho2O3-PVAfilm for generating stable Q-switching pulses in a thulium-doped fiber laser(TDFL) cavity.
- A catalyst for oxidative coupling of methane.
- Cadmium lead borate glasses.
- Diamond/copper composites to eliminate interfacial defects through the spark plasma sintering (SPS) method.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.