Documentos Principais
1.08160
Supelco
Padrão 1 UV-VIS: Solução de dicromato de potássio
according to Ph. Eur. (absorbance), Certipur®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Agency
according to Ph. Eur. (absorbance)
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Atenda facilmente aos seus requisitos de verificação de desempenho UV-VIS com um kit de qualificação completo
Para absorbância segundo o Certipur da Ph. Eur.®
Aplicação
Para informações adicionais, clique em Instruções de uso.
Características e benefícios
  • É uma solução de dicromato de potássio em ácido sulfúrico
  • Rastreabilidade ao material de referência padrão do National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Inclui um certificado de análise (CoA)
  • Resultados confiáveis e reproduzíveis
Embalagem
Cada embalagem contém 2 × 10 ml de solução de dicromato de potássio e 6 × 10 ml de solução de ácido sulfúrico (usado para correção de valores de referência).
Cada embalagem fornecerá material suficiente para duas qualificações completas de instrumentos: incluindo condicionamento celular, correção de valores de referência, medição padrão e verificação de valores de referência.
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Potassium dichromate NIST® SRM® 136f, oxidimetric standard
NIST136F
Potassium dichromate