Documentos Principais
1.04660
Supelco
UV-VIS Standard 1a: Potassium dichromate solution (600 mg/l)
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm, Certipur®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Easily meet your UV-VIS performance check requirements with an all-in-one qualification kit
for the absorbance at 430 nm according to Ph Eur Certipur®
Aplicação
For additional information, please click Instructions for Use
Características e benefícios
  • It is a solution of potassium dichromate in sulfuric acid
  • Traceability to standard reference material from the National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Includes a certificate of analysis (CoA)
  • Reliable and reproducible results
Embalagem
Each package includes 2x10 mL potassium dichromate solution and 6x10 mL sulfuric acid solution (used for baseline correction).
Each package will provide enough material for two complete instrument qualifications: including cell conditioning, baseline correction, standard measurement and baseline verification.
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3