203297
Gadolinium(III) oxide
powder, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gadolinium
pf
2330 °C (lit.)
densidade
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
chave InChI
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.