278513
Gadolinium(III) oxide
powder, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Digadolinium trioxide, Gadolinia, Gadolinium oxide, Gadolinium trioxide
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gadolinium
pf
2330 °C (lit.)
densidade
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
chave InChI
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
R267678-1EA | |
278513-25G | 4061835561971 |
278513-100G | 4061826203583 |
278513-10G |