1.12276
Neodymium(III) oxide
99+
Sinônimo(s):
Neodymium(III) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nd2O3
Número CAS:
Peso molecular:
336.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-214-1
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
2272 °C
densidade
7.24 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Nd+3].[Nd+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Nd.3O/q2*+3;3*-2
chave InChI
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1