Documentos Principais
205176
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III,IV) oxide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Praseodymium oxide
About This Item
Fórmula linear:
Pr6O11
Número CAS:
Peso molecular:
1021.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: praseodymium
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
chave InChI
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Características e benefícios
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Tortelier, J.; Gougeon, P.
Inorganic Chemistry, 37, 6229-6229 (1998)
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205176-10G
205176-250G4061833595510
205176-50G4061838767523