289167
Thulium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Thulia, Thulium oxide
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: thulium
cadeia de caracteres SMILES
O=[Tm]O[Tm]=O
InChI
1S/3O.2Tm
chave InChI
CWEYWFRFCUNVEY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
289167-1G | 4061826276495 |
289167-5G | 4061826276518 |