550086
Tungsten(VI) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (TEM)
Sinônimo(s):
Tungstic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanopowder
Nível de qualidade
tamanho de partícula
<100 nm (TEM)
densidade
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
chave InChI
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.