Documentos Principais
8.08803
Sigma-Aldrich
Zinc(II) acetylacetonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Zinc(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)zinc(II), Bis(2,4-pentanedionato) zinc(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O4Zn
Número CAS:
Peso molecular:
263.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
237-860-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
580 °C
pH
10 (20 °C, 4 g/L in H2O)
p.e.
129-131 °C/13 hPa
pf
124-126 °C
solubilidade
6.9 g/L
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Zn+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
chave InChI
NHXVNEDMKGDNPR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex Zn): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1