514365
Copper(II) acetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione copper(II) derivative, Bis(2,4-pentanedionato)copper(II), Cu(acac)2, Cupric acetylacetonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
core: copper
pf
284-288 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Cu]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
chave InChI
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Descrição geral
Aplicação
- A precursor for atomic layer deposition of copper oxide for all-oxide photovoltaics.
- A catalyst for the aziridination of styrene.
- A catalyst for Huisgen-Click reaction to synthesize 1,2,3-triazoles.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis