I3300
Indium(III) acetylacetonate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione indium(III) derivative, In(acac)3, Indium(III) 2,4-pentanedionate
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
core: indium
reagent type: catalyst
pf
187-189 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[In](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.In/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
chave InChI
SKWCWFYBFZIXHE-LNTINUHCSA-K
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.