510270
Indium(III) acetate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Indium triacetate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
core: indium
reagent type: catalyst
pf
270 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[In](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.In/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
chave InChI
VBXWCGWXDOBUQZ-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- As a precursor to fabricate In2S3 thin films via chemical spray pyrolysis. These films are used as electron transport layers in highly efficient perovskite solar cells.
- To prepare indium arsenide quantum dots which are infrared emitting nanomaterials used in optoelectronic and biomedical applications.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.