435848
Indium(III) fluoride
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Trifluoroindigane
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
F[In](F)F
InChI
1S/3FH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
JNLSTWIBJFIVHZ-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Indium(III) fluoride is a white crystalline solid with a relatively high melting point. It is a wide band gap semiconductor suitable for optoelectronic applications. Non-oxide glasses are made using indium(III) fluoride.
Aplicação
Indium(III) fluoride can be used:
- As a precursor to prepare indium oxide thin films for various applications.
- To fabricate Pr3+/Er3+ co-doped glasses for white light emission.
- For surface fluorination treatment of Indium-based quantum dots to enhance their photoluminescence quantum yield.
- As an electrolyte additive for Li-metal batteries to enhance theircycling performance.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., 33, 879-879 (1996)
Synlett, 369-369 (1998)
Journal of Non-Crystalline Solids, 203, 127-127 (1996)