308285
Indium(III) bromide
99%
Sinônimo(s):
Indium tribromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
99%
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
p.e.
656 °C (lit.)
pf
436 °C (lit.)
densidade
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- Investigation of the Solution Chemistry of Hybrid Organic–Inorganic Indium Halides for New Material Discovery: The study examines the indium(III) bromide system, MA–In–Br, and the formation of new indium(III) halides (Zhang et al., 2022).
- Indium (III)‐Catalyzed Haloalkynylation Reaction of Alkynes: This research explores the use of indium(III) bromide as a catalyst in haloalkynylation reactions (Daniels et al., 2024).
- Zero-Dimensional Hybrid Organic–Inorganic Indium Bromide with Blue Emission: The study reports on the synthesis and properties of a new indium bromide compound exhibiting blue emission (Fattal et al., 2021).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?