Documentos Principais
413666
Sigma-Aldrich
Indium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
Indium triiodide
About This Item
Fórmula linear:
InI3
Número CAS:
Peso molecular:
495.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Ensaio
99.998% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezas
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
I[In](I)I
InChI
1S/3HI.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Used to prepare vinyl and methyl indates which undergo regioselective reactions with cinnamyl bromide.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Hirashita, T., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3225-3225 (2004)