67334
Diphenyl ether
Selectophore™, ≥99.9%
Sinônimo(s):
Diphenyl oxide, Phenyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
densidade de vapor
>5.86 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
Selectophore™
Ensaio
≥99.9% (GC)
≥99.9%
forma
solid
temperatura de autoignição
1144 °F
Lim. expl.
1.5 %
índice de refração
n20/D 1.579 (lit.)
pb
259 °C (lit.)
pf
25-27 °C (lit.)
27-29 °C
densidade
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?