34865
Tetra-hidrofurano
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Sinônimo(s):
THF, Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tetra-hidrofurano, inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9%
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
610 °F
Lim. expl.
1.8-11.8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
≤0.0005%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
p.e.
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção
≤0.0044 at 315 nm
≤0.005 at 350 nm
≤0.005 at 400 nm
≤0.02 at 300 nm
≤0.046 at 275 nm
≤0.18 at 250 nm
≤0.26 at 245 nm
≤1.0 at 212 nm
Absorção UV
λ: 245 nm Amax: ≤0.26
λ: 275 nm Amax: ≤0.046
λ: 315 μm Amax: ≤0.0044
adequação
complies for IR spectroscopy
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
- O artigo número 34865-4X2.5L será descontinuado. Encomende o frasco único 34865-2.5L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
- O artigo número 34865-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 34865-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?