Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
1.09731
Supelco
Tetra-hidrofurano
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
Sinônimo(s):
THF, óxido de tetrametileno, oxolano, óxido de butileno, Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
203-726-8
NACRES:
NB.21
grau:
ACS reagent
Ensaio:
≥99.8% (GC)
p.e.:
65-67 °C (lit.)
pressão de vapor:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Nome do produto
Tetra-hidrofurano, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
610 °F
Lim. expl.
1.8-11.8 %
Impurezas
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water
resíduo de evaporação
≤0.0005%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -21.5 °C
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.000002%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
  • Construção de policarbonatos com grupos multifuncionais pendentes por meio de uma abordagem de copolimerização de CO2/diepóxido em uma etapa.: Este estudo emprega tetrahidrofurano (THF) como solvente na síntese de policarbonatos multifuncionais através da copolimerização de CO2, demonstrando sua utilidade na criação de materiais avançados com possíveis aplicações em sustentabilidade ambiental e química de polímeros (Wu et al., 2024).
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,8%
Identidade (IV): em conformidade
Aspecto: transparente
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Densidade (d 20 °C/20 °C): 0,885-0,895
Acidez: ≤ 0,0003 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Peróxidos: em conformidade
Peróxido (como H₂O₂): ≤ 0,005%
Al (alumínio): ≤ 0,00005%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bário): ≤ 0,00001%
Ca (cálcio): ≤ 0,00005%
Cd (cádmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (crômio): ≤ 0,000002%
Cu (cobre): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnésio): ≤ 0,000002%
Mn (manganês): ≤ 0,000002%
Ni (níquel): ≤ 0,000002%
Pb (chumbo): ≤ 0,00001%
Sn (estanho): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,0005 %
Água: ≤ 0,03%
Estabilizado com 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol (BHT).
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Tetra-hidrofurano EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.37136
Tetra-hidrofurano
Ácido perclórico for analysis (max. 0.0000005% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00514
Ácido perclórico
Tetra-hidrofurano analytical standard
Supelco
78445
Tetra-hidrofurano
Tetra-hidrofurano Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1561
Tetra-hidrofurano
Tetra-hidrofurano Reagent
Supelco
TX0278
Tetra-hidrofurano