676764
Tetra-hidrofurano
≥99.0%, ACS reagent, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tetra-hidrofurano, ACS reagent, ≥99.0%, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
610 °F
contém
200-400 ppm BHT as inhibitor
Lim. expl.
1.8-11.8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
resíduo de evaporação
≤0.03%
cor
APHA: ≤20
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
p.e.
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Organic synthesis
b) Organometallic compounds
c) Reformatsky
d) Lithiation
e) Hydride reduction
f) Metal-catalyzed coupling (Heck, Stile, Suzuki)
g) Lewis acid mediated reactions
- Crystallization
- Polymerization. Ex. RAFT (Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer) polymerization of p-acetoxystyrene
- Coatings
- As an O-donor ligand to form coordination complexes
- As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?