Documentos Principais
1.01077
Millipore
Óxido de alumínio 90 ativo neutro
(activity stage I) for column chromatography 0.063-0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
Sinônimo(s):
Óxido de alumínio 90 ativo neutro
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al2O3
Número CAS:
Peso molecular:
101.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
215-691-6
Materiais
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Grupo ativo da matriz
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
tamanho de partícula
63-200 μm
tamanho de poro
9 nm mean pore size
p.e.
2980 °C/1013 hPa
pf
2050 °C
densidade
3.94 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
normal phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
chave InChI
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Um adsorvente versátil para cromatografia preparativa exibindo maior estabilidade de pH
Características e benefícios
O óxido de alumínio 90 ativo neutro fornece aos usuários:
Uma estrutura de cristal de óxido de alumínio é composta por alumínio com coordenação octaédrica e tetraédrica acoplada por átomos de oxigênio. A superfície é coberta por grupos de hidroxila livre. Existem diferentes centros ácidos e básicos que resultam em propriedades de troca de ânions e cátions. O óxido de alumínio apresenta maior estabilidade de pH do que o gel de sílica, especialmente na faixa alcalina, e ocorre em várias modificações de cristal, resultando em diâmetros de poro diferentes.
Embalagem
Frasco de plástico
Nota de análise
Atividade: I
Valor de pH (suspensão 10 %): 6,8-7,8
Substâncias extraíveis em água: ≤ 0,2%
Cloreto (Cl): ≤ 0,1%
Ca (cálcio): ≤ 0,15%
Velocidade de filtração: ≥ 0,3 ml/min
Tamanho de partícula: 70% entre 0,063-0,200 mm
Definição de atividade segundo os graus de atividade de Brockmann ajustados para uma distância de migração de 30 mm:
I: atividade I
II: atividade II
III: atividade III
IV: atividade IV
V: atividade V