Documentos Principais
1.15754
Supelco
Óxido de alumínio
fibers for gooch crucibles
Sinônimo(s):
Óxido de alumínio
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NB.51
Nível de qualidade
Impurezas
≤1.0% Substances extractable by hydrochloric acid
perda
≤0.5% loss on ignition, 900°C
pf
>1650 °C
densidade volumétrica
50‑240 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al]65O[Al](O6)O5.[Al]43O[Al](O4)O3.[Al]21O[Al](O2)O1
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
chave InChI
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Análise elementar de amostras sólidas levitadas por espectroscopia de emissão atômica induzida por laser assistida por micro-ondas.: Este estudo explora a aplicação do óxido de alumínio na melhoria das capacidades de análise elementar da espetroscopia de emissão atômica induzida por laser, fornecendo uma nova abordagem para análise química de alta precisão em química analítica (Alamri AM et al., 2024).
  • Ferramentas nanolitográficas alternativas para substratos de espectroscopia Raman aprimorados por nanopartículas isoladas de casca.: O artigo discute a utilização do óxido de alumínio no desenvolvimento de ferramentas nanolitográficas avançadas, aumentando significativamente o desempenho da espetroscopia Raman para detecção e análise química (Srivastava K et al., 2024).
  • Soltura precoce inesperada de hastes femorais retas retangulares Zweymüller com superfície reduzida de alumina após artroplastia total do quadril – um ensaio prospetivo, duplo-cego, randomizado e controlado.: Este estudo examina as implicações clínicas do uso de óxido de alumínio em implantes protéticos, especificamente seu efeito na longevidade e estabilidade de hastes femorais na artroplastia do quadril (Moret CS et al., 2024).
  • Síntese verde de nanopartículas de óxido de alumínio usando Clerodendrum phlomidis e suas atividades antibacterianas, anti-inflamatórias e antioxidantes.: Investiga a síntese biogênica de nanopartículas de óxido de alumínio, destacando seu potencial em aplicações biomédicas devido às suas propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e antioxidantes (Thanaraj S et al., 2024).
Nota de análise
Substâncias extraíveis por ácido clorídrico: ≤ 1,0%
Perda na ignição (900 °C): ≤ 0,5 %
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3