769290
Óxido de alumínio
powder, ultra dry
Sinônimo(s):
Alumina
forma
powder
área da superfície
120-190 m2/g
Impurezas
≤0.5% substances extractable by water
perda
≤1.0% loss on ignition
tamanho de partícula
>0.063, coeff var ≥72%
<0.063 mm, coeff var ≤28%
>2 mm, coeff var ≤2%
pf
2040 °C (lit.)
densidade volumétrica
950‑1100 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
cadeia de caracteres SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
chave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N