Key Documents
NIST742
Óxido de alumínio
NIST® SRM® 742, reference point
Sinônimo(s):
Alumina
About This Item
Fórmula linear:
Al2O3
Número CAS:
Peso molecular:
101.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 10 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
2040 °C (lit.)
formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
chave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SRM 742 is provided in powder form and is packaged in units of 10 grams.
SRM 742_cert
SRM 742_SDS
Aplicação
The SRM is a calcined alpha alumina with 99.9% +purity well-suited for its intended application.
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Aluminum oxide(Al2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Aluminum oxide nanoparticles, <50 nm particle size (DLS), 20 wt. % in isopropanol
Sigma-Aldrich
702129
Aluminum oxide
Alumina sputtering target, thickness 6.35 mm, 50.8 mm diameter, purity 99.99%
GF01534924
Alumina
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano
Alumina Bolt, size m2 x 5 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
GF00798093
Alumina
Fluorene 98%
Sigma-Aldrich
128333
Fluorene
Alumina foam, thickness 7 mm, size 30 × 100 mm, porosity 0.86
GF00710750
Alumina