GF41348864
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 200 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Sinônimo(s):
AL606022
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 413-488-64
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
0.1 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)