GF11664075
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 60 × 60 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL603028
Ensaio
99%
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 116-640-75
tamanho
60 × 60 mm
espessura
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)