GF39120814
Alumina
sheet, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 96.%
Sinônimo(s):
AL603015
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 391-208-14
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.15 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)