Key Documents
GF04983497
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity .%
Sinônimo(s):
AL603102
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 049-834-97
tamanho
100 × 100 mm
espessura
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)