GF15993625
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 5 × 5 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL603028
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 159-936-25
tamanho
5 × 5 mm
espessura
0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)