Documentos Principais
GF73330264
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm
Sinônimo(s):
SI633110
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 733-302-64
tamanho
50 × 50 mm
espessura
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)