GF18750146
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 25 × 25 mm
Sinônimo(s):
SI633400
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 187-501-46
tamanho
25 × 25 mm
espessura
4.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3