GF85568800
Silicon nitride
powder, 0.02 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinônimo(s):
SI536015
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 855-688-00
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
0.02 (micron)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)