Documentos Principais
GF13036070
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.02 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
SI536015
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 130-360-70
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
0.02 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)