Documentos Principais
SYNS380216
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip, stainless steel
Sinônimo(s):
Synthware S380216, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech S380216
D.E. × C
1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip
calibre da agulha
18 , Bevel Tip
Descrição geral
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.2mm, 18G, 180mm
Aplicação
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)